주요 문서
55060-U
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 1 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
보틀 크기
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This convenient system is made entirely of inert parts: glass, Tefzel, PEEK, and PTFE TFE. Includes 10 ft./3 m of 1/8 in. O.D. PTFE tubing, a PEEK bottom-of-the-bottle filter/sparger, a plug, and a 1-liter or 2-liter safety-coated bottle.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)