문서
567227-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
제조업체/상표
Discovery®
포장
1 ea of
라벨링 범위
3.5% Carbon loading
파라미터
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 2.1 mm
표면적
100 m2/g
표면 범위
4.5 μmol/m2
기질
silica particle platform
fully porous particle
기질 활성군
C5 (pentyl) phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH
2-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Discovery BIO Wide Pore C5 was designed for the efficient and reliable separation of proteins and peptides, especially hydrophobic peptides, by RP- HPLC. Long-chain phases, like C8 or C18, are often too hydrophobic for proteins and can cause excessively long retention time or even irreversible binding to the column. For this reason short-chain phases, typically C3 or C4, are often used for RP-HPLC of proteins. However, these short-chain phases are susceptible to hydrolysis, resulting in short column lifetime, especially at low pH. The Discovery BIO Wide Pore C5 gives elution order similar to a conventional C4, yet has enhanced pH stability for longer column lifetime. Generally, higher efficiency separations are achievable on the Discovery BIO Wide Pore C5 because of the improvements we have made to the silica and bonded-phase chemistry.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
고성능 액체크로마토그래피(HPLC)는 시료에서 단백질과 펩타이드 같은 다른 크기의 대형 생체 분자를 분리하여 식별하도록 사용할 수 있습니다. 이 방법은 용매(이동상)에 들어있는 시료를 흡수제(고정상)로 충전된 컬럼을 통해 고압에서 펌프 작용을 하는 원리입니다.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.