주요 문서
56734-U
Supelco
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.030 in.
동의어(들):
0.030IN ID SS TUBING, 1/16IN OD, 30CM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
material
white band
길이 × O.D. × I.D.
30 cm × 1/16 in. × 0.030 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)