주요 문서
569277-U
Supelco
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge
Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
길이 × I.D.:
2 cm × 2.1 mm
입자 크기:
3 μm
기질 활성군:
C18 (octadecyl) phase
공극 크기:
120 Å
Agency
suitable for USP L1
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 2.1 mm
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
120 Å
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)