주요 문서
57048
Supelco
Long Stem Flow Control Valves
pk of 6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
포장
pk of 6
Quality Level
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
일반 설명
Equip alternative valves in your 12-port or 24-port standard Visiprep vacuum manifold with these long stem flow control valves if you intend to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes.
Note: Not for use with Visiprep DL (Disposable Liner) models
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)