주요 문서
57057
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
PE frit
polypropylene hardware
Quality Level
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 1 g
포장
pkg of 30 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
기질
magnesium silicate base material
기질 활성군
Florisil phase
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.
애플리케이션
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube was used in SPE to clean up surface sediment samples.
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Roberto Cassi et al.
Marine pollution bulletin, 56(11), 1943-1948 (2008-09-17)
Due to deleterious effects on non-target organisms, the use of organotin compounds on boat hulls of small vessels (<25 m) has been widely prohibited. The International Maritime Organisation (IMO) resolved that the complete prohibition on organotin compounds acting as biocides
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
관련 콘텐츠
고체상 추출법(SPE)은 크로마토그래피 분석(예: HPLC, GC, TLC)에 앞서 빠르고 선택적인 시료 전처리 및 정제에 사용되는 기법입니다. SPE는 데이터를 개선하고 분석용 컬럼을 보호하기 위하여 시료 매트릭스를 교환하고, 분석물을 농축하며, 간섭과 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE