material
polypropylene tube
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 54
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
기질
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
기질 활성군
Alumina phase
입자 크기
60-325 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객