주요 문서
57182-U
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 12mL SPE Tube, pk of 40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.21
설명
for SPE Tube
Quality Level
포장
pk of 40
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 12mL SPE Tube
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)