product name
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
material
StableFlex fiber
plain gray hub
니들 크기
23 ga
포장
pk of 3
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
DVB/CAR/PDMS coating
응용 분야
food and beverages
호환성
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
기타 정보
각주
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
프로토콜
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
물에 함유된 VOC의 측정을 위해 GC/MS와 조합한 HS-SPME의 고성능, 신뢰성 및 재현성은 실험실간 시험에서 입증되었습니다. HS-SPME를 이용한 새로운 ISO 17943은 민감도와 선택성에서 이 측정의 기존 공식 방법을 개선하였습니다.