주요 문서
57430-U
Frit for Supelco® Filter
PEEK, pore size 2.0 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
PEEK
설명
Biocompatible
포장
pkg of 5 ea
공극 크기
2.0 μm
호환성
for use with Supelco pre-column filter p/n Z227323
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
Biocompatible, metal-free.
법적 정보
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)