Merck
Z227331
Frit for Supelco® Filter
stainless steel, pore size 2.0 μm, pkg of 5 ea
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel
포장
pkg of 5 ea
공극 크기
2.0 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
기타 정보
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.