product name
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L62
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
pack of 3 ea
라벨링 범위
4.5% Carbon loading
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
카트리지 길이 × I.D.
0.5 cm × 3 mm
표면적
90 m2/g
기질
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
160 Å pore size
operating pH range
2-9
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.