Key Documents
581427-U
Supelco
Ascentis® C8 Supelguard Guard Cartridge
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® C8 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4 mm
표면적
450 m2/g
기질
fully porous particle
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)