주요 문서
59660-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
동의어(들):
HPLC Guard Cartridge System
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
Supelguard Guard Cartridge Holder, Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Quality Level
포장
pkg of 1 ea fittings included
기술
HPLC: suitable
호환성
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
For 2.1, 3.0, 4.0 and 4.6 mm I.D. Supelco columns.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon