주요 문서
504262
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품명
Supelguard Guard Cartridge Holder, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
material
stainless steel housing
피팅
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly onto HPLC column)
호환성
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
For 2.1 mm I.D. Supelco columns.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)