제품명
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
SUPELCOSIL™
특징
endcapped
제조업체/상표
SUPELCOSIL™
포장
1 ea of
라벨링 범위
11.0% Carbon loading
파라미터
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
170 m2/g
표면 범위
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å
작동 pH
2-7.5
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with PTC-AA
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- OPTIMIZATION AND VALIDATION OF HPLC METHOD FOR TETRAMETHRIN DETERMINATION IN HUMAN SHAMPOO FORMULATION.: This study discusses the optimization and validation of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method using SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column for the analysis of tetramethrin in shampoo formulations (Zeric Stosic et al., 2016).
- Mass spectrometric characterization and HPLC determination of the main urinary metabolites of nimesulide in man.: Details a robust approach for identifying and quantifying nimesulide metabolites via HPLC, underscoring the column′s applicability in complex biological matrices (Carini et al., 1998).
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가아드 카트리지
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
프로토콜
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.