주요 문서
58632
Upchurch Fingertight Fittings Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
일반 설명
High pressure fittings with 10-32 threads for 1/16 in. O.D. tubing. Kit includes:
  • Delrin Fingertight nut, good to 4,000 psi (280 kg/cm2), 5 ea
  • Stainless steel Fingertight nut, good to 6,000 psi (420 kg/cm2), wrenchtight to 10,000 psi (700 kg/cm2), 5 ea
  • PEEK gripping ferrule, 20 ea.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1