주요 문서
58806
Deburring Tool
configured for 1/8 in. tubing
동의어(들):
Dressing tool
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
포장
pkg of 1 ea
호환성
configured for 1/8 in. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deburring tool is an accessory that can be used with 1/8 in. tubing for dressing it without distortion after being smooth-cut using the tubing cutter.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)