주요 문서
58830-U
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector
Vespel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
NACRES:
SB.51
material
Vespel
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector is an accessory for use with mainly Rheodyne® 7725 and 7725i injectors for operation at pH 0-14.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.