Merck
59037
Column Frits
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
동의어(들):
0.5 μm pores
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
NB.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
for Conventional Column Hardware (compression style)
포장
pkg of 10 ea
직경
1/8 in.
두께
0.039 in.
공극 크기
0.5 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Column frits is a porous frit, which is widely used for column protection. It keeps the packing material in the column.
기타 정보
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
High Performance Liquid Chromatography:Principles And Methods In Biotechnology (2009)
문서
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.