주요 문서
59150-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
동의어(들):
SUPELCOSIL LC-DP 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-DP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L11
제품 라인
SUPELCOSIL
특징
endcapped
제조업체/상표
SUPELCOSIL
포장
1 ea of
라벨링 범위
6% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
170 m2/g
표면 범위
surface coverage 2.4 μmol/m2
기질
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
기질 활성군
phenyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å pore size
pH 범위
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains a diphenyl bonded phase, which gives greater selectivity for aromatic groups compared to alkyl-type bonded phases.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가아드 카트리지
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such