Merck
59162
SUPELCOSIL LC-18-S (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
NB.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
SUPELCOSIL LC-18-S Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Agency
suitable for USP L1
Quality Level
포장
pkg of 2 ea
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 2.1 mm
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å
120 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Catrina L Dupard-Julien et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(3), 1027-1032 (2007-01-06)
A reversed-phase, high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method that allows quantitation of low levels of epoxides has been described. The method involved derivatization of epoxides using 100- to 1,000-fold excess N,N-diethyldithiocarbamate (DTC) at 60 degrees C for 20 min at neutral
M Crozatier et al.
Molecular and biochemical parasitology, 31(2), 127-131 (1988-11-01)
We have digested trypanosome DNA with a combination of pancreatic DNase I, nuclease P1 and bovine alkaline phosphatase and fractionated the resulting nucleosides on a Supelcosil LC-18-S column by high pressure liquid chromatography. We find less than 0.1% unusual nucleosides