주요 문서
59999-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
동의어(들):
Supel Carbon LC, Guard Cartridge Holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115730
NACRES:
SB.52
product name
Supel Carbon LC Guard Cartridge Holder, Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
material
stainless steel column
제품 라인
Supel
포장
pkg of 1 ea fittings included
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
호환성
for use with Supel Carbon LC guard cartridges
각주
To be used in line with 2.1, 3.0, and 4.6 mm I.D. Supel Carbon LC, 2.7 mm HPLC Columns.
Includes one holder, two ferrules, two nuts, and one piece of tubing to connect guard to column.
추천 제품
Supel Carbon LC Guard Cartridges, Cat. No. 59995-U, 59988-U, or 59981-U
법적 정보
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
supel™ carbon lc u/hplc columns demo
Supel Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.