product name
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L26
설명
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
라벨링 범위
0.4% carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 2.1 mm
표면적
15 m2/g
표면 범위
4.2 μmol/m2
기질
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C4 (butyl) phase
입자 크기
3.4 μm
공극 크기
400 Å
operating pH range
2-9
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가아드 카트리지
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
프로토콜
Larger porous shell particles in BIOshell™ columns improve efficiency in U/HPLC analysis of peptides and proteins.
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
관련 콘텐츠
고성능 액체크로마토그래피(HPLC)는 시료에서 단백질과 펩타이드 같은 다른 크기의 대형 생체 분자를 분리하여 식별하도록 사용할 수 있습니다. 이 방법은 용매(이동상)에 들어있는 시료를 흡수제(고정상)로 충전된 컬럼을 통해 고압에서 펌프 작용을 하는 원리입니다.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.