주요 문서
67239-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped: no
분석물 화학적 분류
peptides
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
파라미터
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 2.1 mm
표면적
65 m2/g
기질
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2.0 μm
공극 크기
160 Å pore size
operating pH range
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)