기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: water spiked with phenol compounds
SPE tube/cartridge: Supelclean ENVI-Chrom P, 250 mg/6 mL (57225-U)
condition: 6 mL methyl t-butyl or ethyl acetate; 6 mL acetonitrile. Equilibrate with 6 mL DI water
sample addition: 100 mL water sample.
drying: 10 min using vacuum
elution: 5 mL methyl t-butyl ether acetate dropwise allowing initial 2 mL to soak in SPE bed
column: 5% Phenyl Polysiloxane, 15 m × 0.53 mm I.D., 0.50 μm (Supelco equivalent, Equity-5, 28252-U)
oven: 65 °C, 10 °C/min to 185 °C (1 min), 20 °C/min to 275 °C (5 min)
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium
injection: 1 μL, splitless (45 sec hold)
적합성
application for SPE
응용 분야
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
법적 정보
분석물
SPE 튜브 또는 플레이트
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.