주요 문서
713-0264
OSHA Method 52: GC Analysis of Formaldehyde on SUPELCOWAX 10 after Collection/Desorption using ORBO-24
suitable for GC, application for air monitoring
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: HMP-coated Supelpak 20 spiked with formaldehyde (10 μg)
adsorbent tube: ORBO-24 (20231)
column: SUPELCOWAX 10, 30m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25325)
oven: 50 °C (2 min) to 200 °C at 10 °C/min
detector: NPD, 220 °C
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL direct, 220 °C
적합성
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    Formaldehyde solution
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)