주요 문서
80229
Supelco
Phenyl benzoate
analytical standard
동의어(들):
Benzoic acid phenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CO2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
Beilstein:
1566346
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
298-299 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)