주요 문서
82019-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
Hamilton PRP-X200 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L22
제조업체/상표
Hamilton
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Hamilton PRP-X200, cation exchange columns are used in the separation of inorganic and organic, mono or divalent cations.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)