주요 문서
89866
Supelco
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
190.22
Beilstein:
3568023
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
5.9 (vs air)
분석
95.0-105.0% (anhydrous basis, T)
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
9.5-11.5% water
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)