기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: sulfur gases in air at 1ppm, 250 mL bulb
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: headspace, 5 min, ambient temp
desorption process: 2 min, 250 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45°C (0.75 min) to 250°C at 25°C/min
inj. temp.: splitless/split (closed 2 min), 0.75 mm I.D. liner
detector: MS quadrupole, m/z = 32 - 125 (0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 25 cm/sec
적합성
application for SPME
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
분석물
설명
Dimethyl sulfide
Carbon disulfide
Dimethyl disulfide
Carbonyl sulfide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.