주요 문서
97088
Supelco
2-Aminobenzamide
analytical standard
동의어(들):
Anthranilamide, 2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(H2N)C6H4CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
Beilstein:
508509
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>365.0 °F
Flash Point (°C)
> 185 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)