BP1076
Testosterone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
17β-Hydroxy-3-oxo-4-androstene, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one, trans-Testosterone
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
testosterone
양식
crystalline powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
유전자 정보
human ... AR(367)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객