추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
317.5 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI key
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
애플리케이션
Dipropyl phthalate can be used as a repellent against inseceticide, e.g. Red imported fire ant workers. It is not listed in the European Union (EU) pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.