추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL each component in dichloromethane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
분석물
설명
Acenaphthene
Acenaphthylene
Anthracene
Benz[a]anthracene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[ghi]perylene
Benzo(a)pyrene
2-Bromonaphthalene
Chrysene
Dibenz[a,h]anthracene
Fluoranthene
Fluorene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Phenanthrene
Pyrene
Naphthalene
모두 보기 (16)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객