주요 문서
ERMBC706
Wheat flour (pesticides)
certified reference material, ERM®
동의어(들):
Wheat flour
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
agriculture
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please click on the below product number:
ERMBC706
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)