추천 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
143.6 °F
Flash Point (°C)
62 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
고객지원팀으로 연락바랍니다.10 - Combustible liquids
WGK 1
143.6 °F
62 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.