주요 문서
G001492
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A]: 0.1% PFPA (pentafluoropropionic acid) in water:acetonitrile (81:19); [B]: 0.1% PFPA in water:acetonitrile (62:38)
gradient: 0-100% B in 19 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL ~0.25 μg each peptide
sample: Cat. No. P2693
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Oxytocin
    Bombesin
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)