기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A]: 71:29, (0.1% TFA in water):(0.1% TFA in acetonitrile);
[B]: 68:32, (0.1% TFA in water):(0.1% TFA in acetonitrile)
gradient: 0-100% B in 30 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL 5 μL in 0.1% TFA containing 5ug each of three insulin variants
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.