기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: ([A] 20 mM Tris, pH 8.0 with hydrocloric acid; [B] 20 mM Tris, 0.5 M sodium chloride, pH 8.0 with hydrochloric acid)
gradient: 0 to 10% B in 30 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
분석 메모
Discovery BIO PolyMA-SCX and PolyMA-WAX columns give sharp, efficient peaks for a wide variety of proteins.
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Superoxide dismutase
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.