주요 문서
G002340
HPLC Analysis of Warfarin Anticoagulant on Ascentis® C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid (pH 2.0, unadjusted): [B] methanol; (30:70, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Warfarin
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)