기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Phenyl, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581613-U)
mobile phase: 10 mM ammonium formate (pH 3.0 with formic acid)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm; 750 psi back pressure regulator on outlet of flow cell
injection: 1 μL
sample: as indicated, in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Cytidine, ≥99.0% (HPLC)
2′-Deoxycytidine hydrate, ≥99% (HPLC)
Guanosine, ≥98%
Uridine, ≥99%
Adenosine, ≥99%
3′-Deoxyguanosine .1 mg/mL
5′-Deoxyadenosine, methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine (MTA/SAH) nucleosidase substrate .1 mg/mL
Thymidine, ≥99.0% (HPLC) .1 mg/mL
모두 보기 (8)
표준
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.