주요 문서
G003725
HPLC Analysis of Ribonucleosides on Ascentis® Si
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Si, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581508-U)
mobile phase: [A] 150 mM ammonium formate (pH 3.0, with formic acid): [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Uridine, ≥99%
    Adenosine, ≥99% .1 mg/mL
    Guanosine, ≥98% .1 mg/mL
    Cytidine, ≥99.0% (HPLC)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)