주요 문서
G004399
HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Lactic acid, tested according to Ph.Eur.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)