주요 문서
G004458
HPLC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mgl/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    (±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, purum, ≥95.0% (GC)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)