주요 문서
G004664
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L, Trace Level Detection
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)