기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Tramadol hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.