기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 0.5 mg/mL in methanol
peak 1: o-cresol (10.70 min)
peak 2: phenol (11.70 min)
peak 3: m-cresol (14.20 min)
peak 4: p-cresol (20.10 min)
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
o-Cresol, ≥99%
Phenol, for molecular biology
m-Cresol, 99% (GC)
p-Cresol, ≥99%, semisolid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.