주요 문서
G004735
HPLC Analysis of p-Fluorophenyl Methyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate: 2 mL/min
detector: UV, polarimetry to confirm elution order
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
분석 메모
Details: A. Berthod et al, J. Chromatogr A, 955 (2002) 53-69.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)