기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 5 g acacia honey + 5 mL bidistilled water in a 20 mL vial, allowed to equilibrate at 50 °C for 15 min with magnetic stirring
SPME fiber: 2 cm 50/30 μm divinylbenzene/carboxen on polydimethylsiloxane (57348-U)
extraction: headspace, 50 °C for 40 min with magnetic stirring
desorption process: 250 °C for 2 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 35 °C (8 min), 6 °C/min to 60 °C, 4 °C/min to 160 °C, 20 °C/min to 200 °C (1 min)
MSD interface: 230 °C
scan range: 35-300 m/z
carrier gas: helium, 1 mL/min
liner: 0.75 mm I.D., SPME
적합성
application for SPME
응용 분야
agriculture
food and beverages
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.